Stampa…
4-Iodobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
412380250 412380050
ACRO412380250EA 200 EUR
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodobenzonitrile 99%
4-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Peso molecolare: 229,02 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051310
CAS Number: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene