Stampa…
3-Iodobenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368600010 368600100
ACRO368600010EA 13.2 EUR
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodobenzonitrile 97%
3-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Punto di fusione: 39…44 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079762
CAS Number: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %