4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1948-40-9
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 198-206°
Beilstein Reference: 1283414
Formula:
C₇H₄I₂O₂ Punto di fusione: 198…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014670 CAS Number: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |