Stampa…
5-Iodovanillin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
A15162.09 A15162.18 A15162.30
A15162.09EA 29.1 EUR
A15162.09 A15162.18 A15162.30
5-Iodovanillin ≥98%
5-Iodovanillin
Purity: 98% CAS No.: 5438-36-8 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Odour: Irritating Melting Point: 181-184° Beilstein Reference: 2049762 MDL No.: MFCD00006941
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,05 g/mol
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006941
CAS Number: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7