Stampa…
5-Iodovanillin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 23.7 EUR
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovanillin 97%
5-Iodovanillin
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,05 g/mol
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180…184 °C
MDL Number: MFCD00006941
CAS Number: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01