Stampa…
2-Iodobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
368170010 368170050
ACRO368170010EA 92.5 EUR
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Iodobenzaldehyde 98%
2-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Peso molecolare: 232,02 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039570
CAS Number: 26260-02-6
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %