Iodobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₅I Punto di ebollizione: 188 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,838 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001029 CAS Number: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Merck Index: 13,05051 |
Solubility | 0.34 g/l (30 °C) (experimental) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 204.01 g/mol |
Boiling Point | 187 - 189 °C |
Vapor Pressure | 1.41 hPa (25 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.6198 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.83 g/cm3 (20 °C) |