Iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenyliodide
Purity: 98%
CAS No.: 591-50-4
Molecular Formula: C6H5I
Formula Weight: 204.01
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.826
Refractive Index: 1.6200
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1446140
Merck Reference: 14,5029
MDL No.: MFCD00001029
Formula:
C₆H₅I Peso molecolare: 204,01 g/mol Punto di ebollizione: 188…189 °C Punto di fusione: –31 °C Densità: 1,826 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001029 CAS Number: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Merck Index: 14,5029 |