Stampa…
1,4-Diiodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15335.14 A15335.22
A15335.14EA 50.1 EUR
A15335.14 A15335.22
1,4-Diiodobenzene ≥98%
1,4-Diiodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 624-38-4 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Melting Point: 128-132° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00001054
Formula: C₆H₄I₂
Peso molecolare: 329,91 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001054
CAS Number: 624-38-4
EINECS: 210-842-2