Stampa…
1,4-Diiodobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
185970500 185972500
ACRO185970500EA 86.5 EUR
ACRO185970500 ACRO185972500
1,4-Diiodobenzene 98%
1,4-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001054
CAS Number: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 133 °C
GC ≥97.5 %