Stampa…
1,3-Diiodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 37.3 EUR
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodobenzene ≥98%
1,3-Diiodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731
Formula: C₆H₄I₂
Peso molecolare: 329,91 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Densità: 2,470
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041731
CAS Number: 626-00-6
EINECS: 210-921-1