Stampa…
1,3-Diiodobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
407740050 407740250
ACRO407740050EA 36.8 EUR
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Diiodobenzene 98%
1,3-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 33…37 °C
Densità: 2,47 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041731
CAS Number: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %