Stampa…
1,2-Diiodobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
218400050 218400200
ACRO218400050EA 110 EUR
ACRO218400050 ACRO218400200
1,2-Diiodobenzene 98%
1,2-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Peso molecolare: 329,91 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (15 mmHg)
Densità: 2,52 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001038
CAS Number: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %