4-Fluorothiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 371-42-6
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1446350
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004846
Formula:
C₆H₅FS Peso molecolare: 128.17 g/mol Punto di ebollizione: 170…172 °C Densità: 1.203 Flash Pt: 57 °C (135 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004846 CAS Number: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 UN: 3071 ADR: 6.1 II |