Stampa…
4-Fluorothiophenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119650100 119650500
ACRO119650100EA 59.2 EUR
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorothiophenol 97%
4-Fluorothiophenol
Formula: C₆H₅FS
Punto di ebollizione: 164 °C (1013 hPa)
Densità: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004846
CAS Number: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 1228
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure