Stampa…
Pentafluorophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
A15574.06 A15574.14 A15574.22
A15574.06EA 35.7 EUR
A15574.06 A15574.14 A15574.22
Pentafluorophenol ≥99%
Pentafluorophenol
Purity: 99% CAS No.: 771-61-9 Molecular Formula: C6HF5O Formula Weight: 184.06 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1912584 MDL No.: MFCD00002156
Formula: C₆HF₅O
Peso molecolare: 184,07 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C
Punto di fusione: 32…36 °C
Densità: 1,757
Flash Pt: 72 °C (161 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002156
CAS Number: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II