Stampa…
Pentafluorophenol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 31.9 EUR
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorophenol 99+%
Pentafluorophenol
Formula: C₆HF₅O
Peso molecolare: 184,07 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002156
CAS Number: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %