2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 113798-74-6
Molecular Formula: C6H3F3O
Formula Weight: 148.09
Flash Point: 63°(145°F)
Melting Point: 31-36°
Beilstein Reference: 4976927
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061214
Formula:
C₆H₃F₃O Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 31…36 °C Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061214 CAS Number: 113798-74-6 UN: 3261 ADR: 8,II |