Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12686.06 A12686.14
A12686.06EA 37.7 EUR
A12686.06 A12686.14
2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 769-39-1 Molecular Formula: C6H2F4O Formula Weight: 166.07 Flash Point: 79°(174°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1911548 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002157
Formula: C₆H₂F₄O
Peso molecolare: 166,07 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Punto di fusione: 28…30 °C
Flash Pt: 79 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002157
CAS Number: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8,II