Stampa…
4-Fluorofenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14 A11945.22 A11945.36
A11945.14EA 35.1 EUR
A11945.14 A11945.22 A11945.36
4-Fluorofenolo ≥99%
4-Fluorofenolo
Purity: 99% CAS No.: 371-41-5 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 185-188° Beilstein Reference: 1362752 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002316
Formula: C₆H₅FO
Peso molecolare: 112,1 g/mol
Punto di ebollizione: 185…188 °C
Punto di fusione: 44…50 °C
Densità: 1,22
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002316
CAS Number: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III