Stampa…
4-Fluorofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250 119561000
ACRO119560250EA 35.3 EUR
ACRO119560250 ACRO119561000
4-Fluorofenolo 99%
4-Fluorofenolo
Formula: C₆H₅FO
Peso molecolare: 112,1 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…49 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002316
CAS Number: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %