3-Fluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 372-20-3
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1904536
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002254
Formula:
C₆H₅FO Punto di ebollizione: 177…179 °C Punto di fusione: 12…14 °C Densità: 1,246 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002254 CAS Number: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 UN: 2922 ADR: 8,III |