Stampa…
3-Fluorophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 38.3 EUR
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Formula: C₆H₅FO
Punto di ebollizione: 178 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002254
CAS Number: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure