Stampa…
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
303370050 303370010
ACRO303370050EA 102 EUR
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041251
CAS Number: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %