5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formula:
C₆H₄FNO₃ Peso molecolare: 157,1 g/mol Punto di ebollizione: 260 °C Punto di fusione: 30…36 °C Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007107 CAS Number: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |