Stampa…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250 241971000
ACRO241970250EA 68.6 EUR
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32…35 °C
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007107
CAS Number: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %