2-Fluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Formula:
C₆H₅FO Punto di ebollizione: 150…152 °C Punto di fusione: 14…16 °C Densità: 1,215 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002155 CAS Number: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 UN: 2924 ADR: 3,III |