Stampa…
2-Fluorophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119540100 119541000 119545000
ACRO119540100EA 24 EUR
ACRO119540100 ACRO119541000 ACRO119545000
2-Fluorophenol 98%
2-Fluorophenol
Formula: C₆H₅FO
Punto di ebollizione: 152 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 16,1 °C
Densità: 1,256 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002155
CAS Number: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5134 to 1.5154 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered