2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formula:
C₆H₄FNO₃ Punto di fusione: 117…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051970 CAS Number: 403-19-0 |