Stampa…
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrophenol
L08851.03 L08851.06
L08851.03EA 59.8 EUR
L08851.03 L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Purity: 98+% CAS No.: 1526-17-6 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 91-94° Beilstein Reference: 1870307
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042446
CAS Number: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4