2,5-Difluorophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formula:
C₆H₄F₂O Punto di ebollizione: 166 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 36…40 °C Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042501 CAS Number: 2713-31-7 UN: 2921 ADR: 8,II |