Stampa…
3,5-Difluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15177.06 A15177.14
A15177.06EA 89.5 EUR
A15177.06 A15177.14
3,5-Difluorophenol ≥98%
3,5-Difluorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 2713-34-0 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 70°(158°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 65-68°/1mm Beilstein Reference: 2078616 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002255
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 65…68 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 51…55 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C (158 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002255
CAS Number: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8,II