2,4-Difluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Formula:
C₆H₄F₂O Punto di ebollizione: 52…54 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 21…24 °C Densità: 1,362 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009715 CAS Number: 367-27-1 EINECS: 206-688-0 UN: 2921 ADR: 8,II |