2,3-Difluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6418-38-8
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 53-55°/25mm
Beilstein Reference: 2082265
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010262
Formula:
C₆H₄F₂O Punto di ebollizione: 53…55 °C (25 mmHg) Punto di fusione: 34…38 °C Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010262 CAS Number: 6418-38-8 UN: 2921 ADR: 8,II |