4-(Trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formula:
C₈H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 163…165 °C Densità: 1,272 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216942 CAS Number: 710-18-9 UN: 1993 ADR: 3,III |