Stampa…
3-Fluoroanisole 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
A10931.09EA 29.9 EUR
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
3-Fluoroanisole 99
3-Fluoroanisole
Purity: 99% CAS No.: 456-49-5 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -35° Boiling Point: 158-159° Beilstein Reference: 1858895 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000335
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126.13 g/mol
Punto di ebollizione: 158…159 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1.104
Flash Pt: 43 °C (109 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000335
CAS Number: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3 III