Stampa…
Sanger Reagente ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 76.8 EUR
A11871.14 A11871.06 A11871.22
Sanger Reagente ≥99%
Sanger Reagente
Purity: 99% CAS No.: 70-34-8 Molecular Formula: C6H3FN2O4 Formula Weight: 186.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: 24-30° Boiling Point: 296° Beilstein Reference: 398632 Merck Reference: 14,4172 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007056
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Peso molecolare: 186,1 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C
Punto di fusione: 24…30 °C
Densità: 1,482
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007056
CAS Number: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4172