Stampa…
Sanger Reagente 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
117030050 117030250 117031000 117035000
ACRO117030050EA 37.3 EUR
ACRO117030050 ACRO117030250 ACRO117031000 ACRO117035000
Sanger Reagente 98%
Sanger Reagente
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Peso molecolare: 186,1 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C
Punto di fusione: 23…26 °C
Densità: 1,48 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007056
CAS Number: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04199
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test