1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 66684-58-0
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4860
Beilstein Reference: 2455018
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00456803
Formula:
C₆H₂F₃NO₂ Peso molecolare: 177,08 g/mol Densità: 1,52 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00456803 CAS Number: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |