1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Formula:
C₆H₄FNO₂ Peso molecolare: 141,1 g/mol Punto di ebollizione: 204…206 °C Punto di fusione: 22…24 °C Densità: 1,330 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007282 CAS Number: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |