Stampa…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 58.4 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007282
CAS Number: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %