1-Fluoro-3-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 402-67-5
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: 2°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 1862210
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007196
Formula:
C₆H₄FNO₂ Punto di ebollizione: 204…206 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,325 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007196 CAS Number: 402-67-5 EINECS: 206-953-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |