1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1493-27-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.340
Refractive Index: 1.5317
Melting Point: -8°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 607262
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007048
Formula:
C₆H₄FNO₂ Peso molecolare: 141,1 g/mol Punto di ebollizione: 215 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,340 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007048 CAS Number: 1493-27-2 EINECS: 216-088-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |