Stampa…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 22 EUR
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9…6 °C
Densità: 1,335 g/cm³
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007048
CAS Number: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %