1,3-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 446-35-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2048034
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007050
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Peso molecolare: 159,09 g/mol Punto di ebollizione: 203…204 °C Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,450 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007050 CAS Number: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |