Stampa…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 38.2 EUR
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 76…80 °C (8 mmHg)
Densità: 1,441
Flash Pt: 80 °C (176 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007198
CAS Number: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III