Stampa…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 136 EUR
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C (14 mmHg)
Densità: 1,441 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007198
CAS Number: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %