Stampa…
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
233070100 233071000
ACRO233070100EA 40.5 EUR
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007830
CAS Number: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %