Stampa…
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 61.9 EUR
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 99…103 °C
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007652
CAS Number: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %