Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
A19348.06 A19348.14 A19348.22
A19348.06EA 30.2 EUR
A19348.06 A19348.14 A19348.22
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 771-60-8 Molecular Formula: C6H2F5N Formula Weight: 183.08 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 34-37° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1819387 MDL No.: MFCD00007643
Formula: C₆H₂F₅N
Peso molecolare: 183,08 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C
Punto di fusione: 34…37 °C
Densità: 1,744
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007643
CAS Number: 771-60-8
EINECS: 212-234-2